Learn More
Buffer concentrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15652230 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15652230 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15652230 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 223581500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
pH 7.00
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 64-02-8, 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % ≥1.00%, ≥10.00%, ≥70.00%
CAS max % <5.00%, <20.00%, <90.00%
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Note sul grado di purezza Buffer concentrates