Learn More
Buffer concentrate pH 4.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, Solstice
Codice prodotto. 15695320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15695320 6 x 1 Ea. pezzi 6
15685320 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15695320 Fornitore Fluka N. del fornitore 387436X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    90.90€ / pezzi 6
    Risparmia 92.10€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
for 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer concentrate pH 4.00
Nota nome For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution
CAS 18996-35-5, 7647-14-5
CAS max % ≤10.0000%, ≤5.0000%
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 4
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1 Ea.
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Ampoule
Numero UN NONH for all modes of transport