Learn More
Buffer concentrate pH 5.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615330 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615330 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15615330 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 387446X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer concentrate pH 5.00
Nota nome For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1
CAS max % ≤0.0005%, ≤75.0000%
CAS min. % ≥69.5000%
Quantità 6 x 1 Ea.
Tipo di soluzione Buffer
Numero MDL MFCD00147223
Imballaggio Ampoule