Learn More
Buffer concentrate pH 6.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635330 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15635330 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15635330 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 387456X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer concentrate pH 6.00
Nota nome For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 1310-73-2, 7732-18-5, 5949-29-1
CAS max % ≤0.0010%, ≤9.0000%
CAS min. % ≥7.0000%
Quantità 6 x 1 Ea.
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Ampoule