Learn More
Buffer Concentrated Solution BS pH 4.00 (pHtalate), Standard for pH measurement, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 4 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Numero MDL | 282720 |
| Imballaggio | Ampoule |