Learn More
Buffer Powder Pillows, Hach Pacific Pty Ltd
Descrizione
pH Buffer Powder Pillows for pH electrode calibration. Each powder pillow prepares 50 mL of fresh buffer solution. Colour-coded for easy identification.
- Traceable to NIST standard reference materials
- Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
- Reliable packaging
- pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses pH Buffer Powder Pillows for pH electrode calibration. Each powder pillow prepares 50 mL of fresh buffer solution. Colour-coded for easyidentification.
- Traceable to NIST standard reference materials Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH that are used are key.
- Design for use with Hach meters portfolio and other meters. The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.
- Reliable packaging Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.
- Color coded?: Yes
- Description: pH Buffer Calibration reagent
- NIST Traceable: Yes
- Package Type: Powder Pillows
- Shelf Life: 24 months
- Special Remarks: Discard prepared solution after use
- Storage conditions: 10 - 25 °C (protect from light)
Specifications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium hydrogen phthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Punto di fusione | 295°C to 300°C (decomposition)(literature) |
| Punti di ebollizione | 98.5°C to 99.5°C (740 mmHg) (literature) |
| Colore | Red |
| pH | 4.01 ±0.02 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 Pc. |
| Formula molecolare | C8H5KO4 |
| Imballaggio | Powder Pillows |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer Powder Pillows pH 4.01
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS