Learn More
Buffer, Reference Standard, pH 11.00 ± 0.01 at 25°C, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Cubitainer
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31751082 4 L Cubitainer 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31751082 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R16100004F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
CAS: 7558-79-4
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer, Reference Standard
Nota nome pH 11.00± 0.01 at 25°C
CAS 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % 97.0, 1.02, 0.11
CAS max % 100.0, 1.06, 0.11
Colore Colorless
Concentrazione 1X
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 11
Forma fisica Liquid
Quantità 4 L
Tipo di soluzione pH Buffer
Imballaggio Cubitainer
Sterilità Non-sterile
Informazioni di solubilità Miscible
Grado Reference Standard