Learn More
Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 x 20 mL
Imballaggio:
Pack
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749476 20 x 20 mL Pack 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31749476 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R149500020PK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C
CAS 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % 98.9, 1.02, 0.08
CAS max % 98.9, 1.02, 0.08
Colore Colorless
Densità 1
Concentrazione 1X
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 3
Forma fisica Liquid
Quantità 20 x 20 mL
Tipo di soluzione pH Buffer
Imballaggio Pack
Informazioni di solubilità Miscible in water
Grado Not Available