Learn More
Fisherbrand™ Buffer Saver Blocks
Codice prodotto. 11877633 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Sub-Gel Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11877633 Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit pezzi 2
11847633 Sub-Gel Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit pezzi 2
11867633 Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11877633
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Physically reduce volume in positive and negative compartments of gel chamber thus reducing buffer requirements.
  • Economic low gel and buffer volumes
  • Available for multiSUB Horizontal Gel Units
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Buffer Saver Block
Quantità 2 Each