Learn More
Buffer solution, 12.0, di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution, Solstice
Codice prodotto. 15604060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604060 1 L 1L
15694050 100 mL 100mL
15614060 6 x 100 mL pezzi 6
15624060 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15604060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 336511L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    65.67€ / 1L
    Risparmia 4.33€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
di-Sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name azano; idrossido
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
Densità 1.00g/mL at 20°C
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
pH 12.0
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Tipo di soluzione pH Buffer
Numero UN NONH for all modes of transport
Grado Not Available
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 12.0 (20 °C)