Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Solstice
Codice prodotto. 15604030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604030 500 mL 500mL
15674020 100 mL 100mL
15694020 1 L 1L
15614030 5 L 5L
15624030 6 x 1 L pezzi 6
15684020 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15604030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 33643500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.42€
    6.63€ / 500mL
    Risparmia 39.79€
    85% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name azano; idrossido
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
pH 4.0
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione pH Buffer
Numero UN NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 4.0 (20 °C)