Learn More
Soluzione tampone
Codice prodotto. 10078720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10078720 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10078720 Fornitore WTW N. del fornitore 209331
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Buffer solution that allows the evaluation possibility/data transfer to PC for documentation according to GLP with the respirometric OxiTop™ Control meter for BOD self check measurement.
  • Nitrification inhibitor
  • Accessory for BOD self check measurement OxiTop™ Control
  • Buffer solution that allows the evaluation possibility/data transfer to PC for documentation according to GLP with the respirometric OxiTop™ Control meter for BOD self check measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Densità 1 g/cm3
pH 6.5
Forma fisica Liquido
Quantità 25 ml
Imballaggio Flacone