Learn More
Buffer solution pH 8.0 (20°C), Buffer solution pH 8.0 (20°C), Solstice
Codice prodotto. 15684000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15684000 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15684000 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 335471L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Borax / hydrochloric acid, traceable to SRM from NIST
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 8.0
Quantità 1 L
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219