Learn More
Buffer solution pH 9.0 (20°C), Buffer solution pH 9.0 (20°C), Solstice
Codice prodotto. 15634040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15634040 1 L 1L
15614040 100 mL 100mL
15644040 500 mL 500mL
15664040 6 x 100 mL pezzi 6
15684040 6 x 500 mL pezzi 6
15654040 5 L 5L
15674040 6 x 1 L pezzi 6
15624040 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15634040 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 336481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    7.52€ / 1L
    Risparmia 60.48€
    88% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Borax / hydrochloric acid, traceable to SRM from NIST
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Tipo di soluzione pH Buffer
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name azano; idrossido
Grado Not Available
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 9.0 (20 °C)