Learn More
Buffer solution pH 9.0 (20°C), Buffer solution pH 9.0 (20°C), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution |
| pH | 9.0 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | azano; idrossido |