Learn More
Confezione soluzione tampone pH 9.21
Codice prodotto. 12137800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 x 20 ml
Dimensione della confezione:
600mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12137800 30 x 20 ml 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12137800 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51302070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    70.00€ / 600mL
    Risparmia 19.85€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Traceable to the primary standards of reference materials selected by NIST.
  • Sachets guarantee fresh solution for every calibration
  • Easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 9.21
Quantità 30 x 20 ml
Imballaggio Confezione da 30
Tracciabilità a NIST Sì
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 9.21
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate