Learn More
Buffer Solution, pH 10, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 258605000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6381-92-6 Peso : 0.55000kg
Codice prodotto. 10031891
  • 28.80€ / 500mL
In stock, pronto per la spedizione: 7
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
pH buffer
Specifica
Specifica
Buffer solution pH 10
1332-57-6,144-55-8,7732-18-5
Plastic bottle
Colorless
Solubility in water: soluble.
Liquid
9.98 to 10.02 (20°C)
500mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
SDS Documenti
Certificati