Learn More
Soluzione tampone per pH2.00 (glicina), soluzione standard NIST pronta all'uso per la misurazione del pH, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10578040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 l
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10578040 1 l 1L
10703324 500 mL 500mL
10588040 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10578040 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/2800/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    41.20€ / 1L
    Risparmia 16.80€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Buffer Solution pH 2.00 (Glycine), NIST Standard Solution Ready to Use for pH Measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 217672
Specifica
Colore Incolore
pH 2
Forma fisica Liquido
Quantità 1 l
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid