Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur. Chapter 4 (4.1.3)
- Supplied with a detailed certificate of analysis, which outlines traceability to NIST
- Certification to ISO 9001:2008 and accredited to ISO 17025
- Temperature dependence data is printed on label, as are lot numbers and expiry dates
- Extended shelf life with enhanced stability—usable to expiry date, even after opening
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Certificato di analisi | Yes |
| pH | 3.5 ±0.05 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 l |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Tracciabilità a NIST | Yes |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BUFFER SOLUTION pH 3.5
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%