Specifica
| pH | 4.0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Formulazione | Citric Acid/Sodium, Hydroxyde/Sodium Chloride |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution - pH 4.00 @ 20°C (Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide ) (SOL 004)
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.