Learn More
Buffer Solution pH 4.00 (20°C), Solstice
Codice prodotto. 16212892 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16212892 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16212892 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 35080500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Certified, colored red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer Solution pH 4.00 (20°C)
CAS 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5
Punto di fusione <0°C
Punti di ebollizione 100°C (1.013 hPa)
Colore Red
pH 4
Quantità 500 mL