Learn More
Soluzione tampone, pH 4.01
Codice prodotto. 10711765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10711765 250 mL 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10711765 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51350042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    103.00€ / 1500mL
    Risparmia 21.00€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the perfect product for regulated industries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso chiaro
Descrizione Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL
pH 4.01
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Tipo di soluzione Soluzione tampone pH
Odore Nessuno
Imballaggio 250 ml