Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu
BIOPHARMA
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer Solutions Tested at 20°C are certified and NIST traceable.
Marca:  Reagecon 10405C
Codice prodotto. 12808861
  • 33.15€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Colored pH Buffer Solutions
  • Tested at 20°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
Red
4
Liquid
500 mL