Learn More
Buffer solution pH 4, Citrate buffer
Codice prodotto. p-215503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10661832 500 mL 500mL
10349240 1 L 1L
10388803 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258585000
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 68-04-2 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 4
Nota nome Phthalate buffer
CAS 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5
Colore Colorless
pH 3.98 to 4.02 (20°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare C8H5KO4
Numero MDL MFCD00130806
Imballaggio Plastic bottle
Tracciabilità a NIST Traceable to NIST
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 204.23