Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, ready to use
Codice prodotto. 10727913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10727913 500 mL 500mL
10270023 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10727913 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.75€
    36.20€ / 500mL
    Risparmia 2.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 4
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Concentrazione 1.0% (Potassium hydrogen phthalate)
pH 4.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare C8H5KO4
Odore Odorless
Numero MDL MFCD00217672
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 204.22