Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 5 |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 1310-58-3 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0000g/mL |
| pH | 4.98 to 5.02 (20°C) |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formulazione | 0.7mL glacial acetic acid and 0.6g potassium hydroxide per liter |
| Numero MDL | MFCD03097943 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |