Descrizione
A Professional Range buffer (per DIN 19266 value) that is supplied with a detailed Certificate of Analysis which outlines traceability to NIST.
- Temperature dependence data, lot numbers and expiry dates printed on the label
- Tested and ISO 17025 Certified
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0001g/cm3 |
| pH | 6.865 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 ml |
| Imballaggio | HDPE bottle |
| Tracciabilità a NIST | Traceable to NIST |
| Pressione del vapore | 23hPa (at 20°C) |
| Vedi altri risultati |