Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15664030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15664030 500 mL 500mL
15634030 100 mL 100mL
15684030 6 x 100 mL pezzi 6
15654030 1 L 1L
15604040 6 x 500 mL pezzi 6
15674030 5 L 5L
15694030 6 x 1 L pezzi 6
15644030 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15664030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 33646500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide.
Leading the Industry For Over 65 Years. Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
pH 7.0
Quantità 500 mL
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name azano; idrossido
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 7.0 (20 °C)