missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buffer Solution, pH 7.00, NIST, Chem-Lab
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
178.00€ - 405.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11919292
|
Chem Lab
CL03.0216.9010 |
10 L | PE |
178.00€
10L |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11929292
|
Chem Lab
CL03.0216.9520 |
20 L | EP |
316.00€
20L |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11939292
|
Chem Lab
CL03.0216.9025 |
25 L | PE |
405.00€
25L |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
pH = 7.13 at 0°CpH = 7.05 at 10°C
pH = 7.00 at 20°C
pH = 6.99 at 25°C
pH = 6.98 at 30°C
pH = 6.97 at 40°C
pH = 6.96 at 50°C
pH = 6.96 at 60°C
pH = 6.97 at 70°C
pH = 6.98 at 80°C
pH = 7.00 at 90°C