missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buffer Solution, pH 7.00, NIST, Chem-Lab

For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST

Marca:  Chem Lab CL03.0216.9010

Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11919292

  • 178.00€ / 10L
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

pH = 7.13 at 0°C
pH = 7.05 at 10°C
pH = 7.00 at 20°C
pH = 6.99 at 25°C
pH = 6.98 at 30°C
pH = 6.97 at 40°C
pH = 6.96 at 50°C
pH = 6.96 at 60°C
pH = 6.97 at 70°C
pH = 6.98 at 80°C
pH = 7.00 at 90°C
Specifica

Specifica

Phosphate
7.00
PE
1.01g/mL
10 L
NIST traceable
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali