Learn More
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Codice prodotto. 10448273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448273 100 mL 100mL
10317531 500 mL 500mL
10114680 1 L 1L
11906971 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10448273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.95€
    27.10€ / 100mL
    Risparmia 0.85€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densità 1.0030g/mL
Quantità 100 mL
Formula molecolare H2KO4P
Numero MDL MFCD03097944
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.003
Indice di Merck 14, 7659
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 136.09