Learn More
Buffer solution, pH 9.00 (+/-0.024 @ 25oC), No Color, Specpure, NIST Traceable, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 78.60€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11376089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042421.AP |
500 mL |
27.10€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11324588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042421.K2 |
1 L |
42.60€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11334588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042421.K7 |
4 L |
78.60€
4L |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Buffer solution (pH 9) is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing. It is also used in chemical analysis and in calibration of pH meters.