Learn More
Buffer solution pH 9.180 (25°C), With fungicide, according to DIN 19266, Solstice
Codice prodotto. 15624020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15624020 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 335956X1L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
With fungicide, according to DIN 19266
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 9.180 (25°C)
Nota nome With fungicide, according to DIN 19266
CAS 1330-43-4, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % >0.1000%, >99.0000%
CAS max % <0.5000%, <100.0000%
Densità 1.0 g/cm3
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 9.1
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Poly Bottle