Learn More
Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
Codice prodotto. 10108372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10108372 1 L 1L
13148663 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10108372 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.50€
    41.60€ / 1L
    Risparmia 2.90€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1330-43-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 9.2
Nota nome Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densità 1.0000g/mL
Quantità 1 L
Numero MDL MFCD00163147
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.