Learn More
Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
Codice prodotto. 13148663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13148663 500 mL 500mL
10108372 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13148663 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.45€
    29.30€ / 500mL
    Risparmia 2.15€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1330-43-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 9.2
Nota nome Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densità 1.0000g/mL
Quantità 500 mL
Numero MDL MFCD00163147
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.