Learn More
Soluzione tampone, pH 9.21
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| pH | 9.21 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 ml |
| Tipo di soluzione | Soluzione tampone pH |
| Odore | Nessuno |
| Imballaggio | 250 ml |