Learn More
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10274240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Contenitore di plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274240 5 L Contenitore di plastica 5L
10789234 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10429560 1 L HDPE plastic bottle 1L
10214200 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10274240 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/2880/21
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • ±
  • °
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 217672
Specifica
Colore Colorless
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 5 L
Imballaggio Contenitore di plastica