Learn More
Buffer Solution pH5.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10609483 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10609483 500 mL 500mL
10588230 1 L 1L
10294430 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10609483 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/2830/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.70€ / 500mL
    Risparmia 1.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Buffer Solution pH5.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 877-24-7
Colore Colorless
pH 5
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Numero MDL 13070
Imballaggio HDPE plastic bottle