Learn More
Buffer Solution pH6.00 (Phosphate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10690404 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10690404
Marca: Fisher Chemical J/2840/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Solution pH6.00 (Phosphate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, CAS: 7778-77-0, Colorless, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 6, MDL Number: 81857, Physical Form: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7778-77-0
Colore Colorless
pH 6
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Numero MDL 81857
Imballaggio HDPE plastic bottle