Learn More
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10070210 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070210 1 L HDPE plastic bottle 1L
10593854 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10141620 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10164373 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10070210 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/2860/15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Numero MDL 217672
Imballaggio HDPE plastic bottle