Learn More
Macherey-Nagel™ Wash Buffer MR3
Codice prodotto. 15889147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
320 mL
Materiale o nome chimico:
Lysis Buffer MR1
Wash Buffer MR3
Dimensione della confezione:
125mL
320mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Materiale o nome chimico Dimensione della confezione
15889147 320 mL Wash Buffer MR3 320mL
15879147 125 mL Lysis Buffer MR1 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15889147 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 744353.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    109.20€ / 320mL
    Risparmia 6.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Additional buffer solutions (e.g., lysis buffer MR1, wash buffer MR3) for use in magnetic bead-based isolation of RNA from cell and tissue samples using the NucleoMag™ RNA kit.
NucleoMag™ RNA
  • One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
  • Proven 96-well plate format
  • Small elution volumes ≥ 50 μL
  • Suitable for manual and automated processing
  • Recombinant DNase included
  • Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
Specifica
Materiale o nome chimico Wash Buffer MR3
CAS 593-84-0
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA from tissue and cell samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoMag™ RNA kit
Forma fisica Liquid
Quantità 320 mL
Formulazione Guanidinium thiocyanate; Ethanol; Water
Odore Alcoholic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer MR3 (320 mL)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol