Learn More
Buffer Tablets, pH 4 (Phthalate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10734751 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tablets
Dimensione della confezione:
50 pastiglie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10734751 50 Tablets 50 pastiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10734751 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/4760/77
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Buffer Tablets, pH 4 (Phthalate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical, White, Packaging: Glass Jar, Quantity: 50 tablets, MDL Number: 81857, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
pH 4
Forma fisica Solid
Quantità 50 Tablets
Formulazione 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monopotassium Salt
Numero MDL 81857
Imballaggio Glass Jar
Informazioni di solubilità Soluble in Water