Learn More
Macherey-Nagel™ Buffers for NucleoSpin™ Virus Kits
Codice prodotto. 15869137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
120 mL
200 mL
40 mL RAV1 + 1.0 mg Carrier RNA
Materiale o nome chimico:
Lysis Buffer RAV1
Lysis Buffer RAV1 + Carrier RNA
Wash Buffer RAV3
Dimensione della confezione:
120mL
200mL
40mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Materiale o nome chimico Dimensione della confezione
15869137 40 mL RAV1 + 1.0 mg Carrier RNA Lysis Buffer RAV1 + Carrier RNA 40mL
15849137 120 mL Lysis Buffer RAV1 120mL
15859137 200 mL Wash Buffer RAV3 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15869137 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740928.40
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Supplemental buffer solutions (e.g., wash and lysis buffers) for use with NucleoSpin™ Virus kits for the rapid isolation of viral nucleic acids (RNA and DNA).
Compatible kits include:
  • NucleoSpin™ RNA Virus
  • NucleoSpin™ RNA Virus F
  • NucleoSpin™ Dx Virus
  • NucleoSpin™ 8/96 Virus
Specifica
Materiale o nome chimico Lysis Buffer RAV1 + Carrier RNA
CAS 593-84-0
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of viral RNA and DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatible NucleoSpin Virus kits
pH 7.0 to 7.5
Forma fisica Liquid (RAV1), Lyophilized (Carrier RNA)
Quantità 40 mL RAV1 + 1.0 mg Carrier RNA
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate