Learn More
MedChemExpress Bufotalin
Codice prodotto. 16449158
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449158 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449158 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0878
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Bufotalin is a steroid lactone isolated from Venenum Bufonis with potently antitumor activities. Bufotalin induces cancer cell apoptosis and also induces endoplasmic reticulum (ER) stress activation.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 444.56 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 471-95-4
Product Type Natural Products
Purezza 98.46%
Solubilità DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM)
Bersaglio Apoptosis∣Reactive Oxygen Species