Learn More
Fisherbrand™ Bulk tubes
Codice prodotto. 15545809 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Non-reinforced Tubes
Reinforced Tubes
Dimensione della confezione:
1 confezione
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15545809 Reinforced Tubes 1 confezione
15535809 Non-reinforced Tubes 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545809
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Bead Mill 4 and Bead Mill 24 homogenizers. Also fits most other commercially available Bead Mills.
  • RNase/DNase free
  • Processing range: 300μL to 1.8mL
  • Beads not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore White/Opaque
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
Include Screw Caps and O-rings
Quantità confezione 500/Pk.
Senza RNasi Yes
Product Type Reinforced Tubes