Learn More
Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino), TRC
Codice prodotto. 30137802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137802 250 mg 250mg
30006707 100 mg 100mg
30004707 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB989550250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2490432-02-3
Formula molecolare C17H19N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 393.41
Sinonimo 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
IUPAC Name 3-[butyl(nitroso)amino]-4-phenoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
SMILES CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25)
Peso formulazione 393.0995
Percent Purity >95%