Learn More
R&D Systems™ Bumetanide
Descrizione
Bumetanide is a loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter. More potent than furosemide (Cat. No. 3109). Bumetanide improves electrophysiological, pathological and cognitive deficits in APOE4 knock-in mice. RNA sequencing of neurons derived from APOE4 induced pluripotent stem cell (iPSC) shows Bumetanide reverses Alzheimer's disease transcriptomic signatures.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bumetanide |
| CAS | 28395-03-1 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C17H20N2O5S |
| Peso formulazione | 364.42 |
| Purezza | 98% |
| Peso molecolare | 364.416 |