Learn More
Bumetanide, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibitor of the sodium-potassium-chloride cotransporter
136.00€ - 498.00€
Identificatori chimici
| CAS | 28395-03-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | C17H20N2O5S |
| Molecular Weight (g/mol) | 364.416 |
| Numero MDL | MFCD00078949 |
| InChI Key | MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum |
| PubChem CID | 2471 |
| ChEBI | CHEBI:3213 |
| IUPAC Name | 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| SMILES | CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15444709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.03 |
1g |
136.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15454709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.06 |
5g |
498.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsBumetanide has been observed to block the depolarization of GABA in cortical development studies. It is been used as a specific inhibitor of Na+-K+-2Cl- cotransporter NKCC1
Solubility
Soluble in ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzene, methanol, propylene glycol, and water (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from acids.
Identificatori chimici
| 28395-03-1 | |
| 364.416 | |
| MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N | |
| 2471 | |
| 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| C17H20N2O5S | |
| MFCD00078949 | |
| bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum | |
| CHEBI:3213 | |
| CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 |
Specifica
| Bumetanide | |
| C17H20N2O5S | |
| 14,1484 | |
| Soluble in ethanol (10mg/ml),DMSO (25mg/ml),acetone,benzene,methanol,propylene glycol,and water (<1mg/ml). | |
| CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2 | |
| 364.416 | |
| CHEBI:3213 | |
| ≥98% |
| 28395-03-1 | |
| MFCD00078949 | |
| bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum | |
| MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid | |
| 2471 | |
| 364.4 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 249-004-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DG4910000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures