Learn More
Bumetanide Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30339837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339837 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68960510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bumetanide beta-D-Glucuronide
CAS 102623-14-3
Formula molecolare C23H28N2O11S
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide
InChI Formula InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 540.54
Peso formulazione 540.1414