Learn More
Bumetanide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491679
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491679 1 g 1g
16499837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491679 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17468
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Specifica
Materiale o nome chimico Bumetanide
CAS 28395-03-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20N2O5S
Quantità 1 g
Sinonimo Ro 10-6338 PF 1593
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 364.42
Peso formulazione 364.42
Percent Purity 99.31%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only